Tisk…
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
422560250 422561000
ACRO422560250EA 2030 CZK
ACRO422560250 ACRO422561000
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride
CAS No.: 26616-35-3
Vzorec: C₁₂H₁₈ClN
Bod tání: 240 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00080690
CAS číslo: 26616-35-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)