Tisk…
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilizovaný, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
422550500 422550050
ACRO422550500EA 10850 CZK
ACRO422550500 ACRO422550050
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilizovaný, technická kvalita
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine
CAS No.: 2245-52-5
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Bod varu: 72…74 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,92 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078270
CAS číslo: 2245-52-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone