Tisk…
4-(Chloromethyl)styrene 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
422521000 422520250 422525000
ACRO422521000EA 4820 CZK
ACRO422521000 ACRO422520250 ACRO422525000
4-(Chloromethyl)styrene 90% tech.
4-(Chloromethyl)styrene
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₉H₉Cl
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051362
CAS číslo: 1592-20-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol