2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
422000010
422000050
ACRO422000010EA
2370
CZK
ACRO422000010
ACRO422000050
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate 98%
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec:
C₁₆H₃₀O₄ Bod varu: 280 °C (760 mmHg) Bod tání: –70 °C Hustota: 0,94 g/cm³ Bod vzplanutí: 128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059267 CAS číslo: 6846-50-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |