Tisk…
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
421930050 421930250
ACRO421930050EA 681 CZK
ACRO421930050 ACRO421930250
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
CAS No.: 51115-67-4
Vzorec: C₁₀H₂₁NO
Bod tání: 58…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130070
CAS číslo: 51115-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %