Tisk…
D-δ-Tocopherol 93%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol, (+)-δ-Tocopherol, (R)-2,8-Dimethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, Delta-Tocopherol
421051000 421055000
ACRO421051000EA 7250 CZK
ACRO421051000 ACRO421055000
D-δ-Tocopherol 93%
D-delta-Tocopherol
CAS No.: 119-13-1
Vzorec: C₂₇H₄₆O₂
MW: 402.663 g/mol
Bod vzplanutí: >93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20486794
CAS číslo: 119-13-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA