Tisk…
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
420910010 420910100 420910250
ACRO420910010EA 3500 CZK
ACRO420910010 ACRO420910100 ACRO420910250
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide 97%
3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS No.: 10215-25-5
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂O₂S
Bod tání: 213…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041841
CAS číslo: 10215-25-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 219 °C
HPLC ≥96.0 %