Tisk…
Tetradecylsíran sodný 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tetradecyl sulphuric acid salt, Tetradecyl sulphate sodium, Sodium 1-tetradecyl sulphate
420260050 420260250
ACRO420260050EA 4340 CZK
ACRO420260050 ACRO420260250
Tetradecylsíran sodný 95%
Tetradecylsíran sodný
CAS No.: 1191-50-0
Vzorec: C₁₄H₂₉NaO₄S
MW: 316,44 g/mol
Bod tání: 199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007468
CAS číslo: 1191-50-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical