Tisk…
TCSA 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
420230050 420230250
ACRO420230050EA 1810 CZK
ACRO420230050 ACRO420230250
TCSA 99%
TCSA
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Vzorec: C₁₃H₇Cl₄NO₂
Bod tání: 162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041745
CAS číslo: 1154-59-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.5 %
HPLC ≥94 %