Tisk…
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 2-((3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)benzoate, Chromoionophore VIII
420070010 420070050 420070250
ACRO420070010EA 6990 CZK
ACRO420070010 ACRO420070050 ACRO420070250
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester, pure
Tetrabromophenolphthalein ethyl ester
CAS No.: 1176-74-5
Vzorec: C₂₂H₁₄Br₄O₄
Bod tání: 208…211 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066387
CAS číslo: 1176-74-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80.0 %
GC ≥97.5 %