Tisk…
Methoxid sodný 0.5 M methanol, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 8460 CZK
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Methoxid sodný 0.5 M methanol, pure
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54.02
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)