Rhodamine 123 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
419091000
419095000
ACRO419091000EA
8720
CZK
ACRO419091000
ACRO419095000
Rhodamine 123 99+%, pure
Rhodamine 123
Appearance: Red-brown to brown Powder
Vzorec:
C₂₁H₁₇ClN₂O₃ Bod tání: 235 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012664 CAS číslo: 62669-70-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red-brown to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrophotometry | ≥99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...