1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
418650250
418650050
ACRO418650250EA
8390
CZK
ACRO418650250
ACRO418650050
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride 97%
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride
CAS No.: 1192-63-8
Vzorec:
C₅H₈ClNO Bod varu: 75 °C (1 mmHg) Hustota: 1,209 g/cm³ Bod vzplanutí: 98 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00051321 CAS číslo: 1192-63-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4910 to 1.4970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |