Tisk…

Pivaloylacetonitrile 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

418020250 418025000 418021000
ACRO418020250EA 1250 CZK
ACRO418020250 ACRO418025000 ACRO418021000
Pivaloylacetonitrile 97%
Pivaloylacetonitrile

Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals

Vzorec: C₇H₁₁NO
Bod tání: 66…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010208
CAS číslo: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 72 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR