Biphenyl diphenyl ether eutectic
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
417521000
417520010
ACRO417521000EA
1130
CZK
ACRO417521000
ACRO417520010
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec:
C₂₄H₂₀O Bod tání: 13 °C Hustota: 1,056 g/cm³ Bod vzplanutí: 123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148859 CAS číslo: 8004-13-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5885 to 1.5905 (20°C, 589 nm) |
GC | mix of phenyl ether-biphenyl: approx 70%-30% |