Tisk…

Phenyl-p-benzoquinone 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Phenyl-1,4-benzoquinone, [1,1'-Biphenyl]-2,5-dione

417380250 417381000
ACRO417380250EA 4310 CZK
ACRO417380250 ACRO417381000
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Phenyl-p-benzoquinone

CAS No.: 363-03-1

Vzorec: C₁₂H₈O₂
MW: 184,194 g/mol
Bod tání: 111…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001599
CAS číslo: 363-03-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥94 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR