Tisk…
Petrolatum, white, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
417090010 417090100
ACRO417090010EA 1230 CZK
ACRO417090010 ACRO417090100
Petrolatum, white, pure
Petrolatum
CAS No.: 8009-03-8
Bod varu: 300 °C
Bod tání: 50…56 °C
Hustota: 0.84 g/cm³
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00147839
CAS číslo: 8009-03-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Paste
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 5 to 8 mm²/s (at 100°C)
Solidification point 50 to 56°C