parafín wax, granular, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Wax Paraffin, Paraffin wax
416770020
416770100
ACRO416770020EA
3250
CZK
ACRO416770020
ACRO416770100
parafín wax, granular, pure
Parafín
Bod varu:
322 °C (760 mmHg) Bod tání: 58…62 °C Bod vzplanutí: 198 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
8002-74-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Congealing point | 58 °C to 62 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |