Tisk…
Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
416240010 416240050
ACRO416240010EA 5520 CZK
ACRO416240010 ACRO416240050
Nonylphenol (mixture of isomers) 99%
Nonylphenol (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₄O
Bod vzplanutí: 141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002396
CAS číslo: 84852-15-3
UN: 3145
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5105 to 1.5165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA