Tisk…
Nile red 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
415711000 415710010
ACRO415711000EA 4930 CZK
ACRO415711000 ACRO415710010
Nile red 99%, pure
Nile red
CAS No.: 7385-67-3
Vzorec: C₂₀H₁₈N₂O₂
MW: 318,38 g/mol
Bod tání: 203…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011639
CAS číslo: 7385-67-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV spectrophotometry ≥98.5 %