Tisk…
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
415600050 415600250
ACRO415600050EA 1820 CZK
ACRO415600050 ACRO415600250
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Nickel(II) phthalocyanine
Appearance: Dark blue Crystalline powder
Vzorec: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041954
CAS číslo: 14055-02-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥94 %
Titration with NaOH ≥96.0 %