Tisk…
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, soluble
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
414281000 414285000
ACRO414281000EA 2010 CZK
ACRO414281000 ACRO414285000
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, soluble
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Appearance: White to yellow Flakes
Vzorec: C₁₅H₁₀N₂O₂
MW: 250.26 g/mol
Bod varu: 392 °C (760 mmHg)
Bod tání: 40 °C
Hustota: 1.22 g/cm³
Bod vzplanutí: 202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036131
CAS číslo: 101-68-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
Titration ≥97.5 %
GC ≤2.5 % (2,4'-MDI isomer)
Acidity (HCl) ≤50 ppm