3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
414020100
414020500
414022500
ACRO414020100EA
3620
CZK
ACRO414020100
ACRO414020500
ACRO414022500
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Appearance: White to beige Crystalline powder
Vzorec:
C₈H₉N₃S·H₂O·HCl Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149370 CAS číslo: 38894-11-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤8 % |
HPLC | ≥97.5 % |