Tisk…
MBD 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 7-(4-Methoxybenzylamino)-4-nitrobenzoxadiazole
413540010 413540050
ACRO413540010EA 4270 CZK
ACRO413540010 ACRO413540050
MBD 98%
MBD
CAS No.: 33984-50-8
Vzorec: C₁₄H₁₂N₄O₄
MW: 300.274 g/mol
Bod tání: 176…180 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042778
CAS číslo: 33984-50-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %