Tisk…
Sulphorhodamine B acid chloride, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Lissamine rhodamine B sulphonyl chloride
413230010 413230050
ACRO413230010EA 6920 CZK
ACRO413230010 ACRO413230050
Sulphorhodamine B acid chloride, pure
Sulphorhodamine B acid chloride
Appearance: Dark green Crystalline powder
Vzorec: C₂₇H₂₉ClN₂O₆S₂
MW: 577,107 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042001
CAS číslo: 62796-29-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 561 to 567 nm (in CH2Cl2)
Molar extinction coefficient ≥85000 l/(mol.cm) (lambda max)