Tisk…
Isopropyl methanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 8870 CZK
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Vzorec: C₄H₁₀O₃S
Bod varu: 82 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,145 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047802
CAS číslo: 926-06-7
UN: 1760
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %