Tisk…
N-Isopropylacrylamide 99% Stabilised, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
412780250 412781000 412785000 412780025
ACRO412780250EA 3400 CZK
ACRO412780250 ACRO412781000 ACRO412785000 ACRO412780025
N-Isopropylacrylamide 99% Stabilised, pure
N-Isopropylacrylamide
CAS No.: 2210-25-5
Vzorec: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Bod varu: 89…92 °C (2 mmHg)
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041913
CAS číslo: 2210-25-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ