Tisk…
Indocyanine green, pure laser grade
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: IR-125, 4,5-benzoindotricarbocyanine, IC Green, Cardiogreen, Sodium 4-(2-(7-(1,1-dimethyl-3-(4-sulphonatobutyl)-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)hepta-1,3,5-trien-1-yl)-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium-3-yl)butane-1-sulphonate, Foxgreen
412541000 412545000 412540020
ACRO412541000EA 3680 CZK
ACRO412541000 ACRO412545000 ACRO412540020
Indocyanine green, pure laser grade
Indocyanine green
Vzorec: C₄₃H₄₇N₂NaO₆S₂
MW: 774,99 g/mol
Bod tání: 235 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013078
CAS číslo: 3599-32-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 784 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient ≥230000 l/(mol.cm)