Tisk…
Pyranine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: HPTS, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid trisodium salt, Japan Green No. 204, Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
412180050 412180010 412180250
ACRO412180050EA 3900 CZK
ACRO412180050 ACRO412180010 ACRO412180250
Pyranine 98%
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6
Vzorec: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
MW: 524.371 g/mol
Hustota: 2.15 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037575
CAS číslo: 6358-69-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
UV Lambda max 450 to 458 nm (in 0.01N NaOH)