Tisk…
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Phenylhydrazine-4-sulphonic acid, 4-Hydrazinobenzenesulphonic acid, hemihydrate
411780500 411781000
ACRO411780500EA 3030 CZK
ACRO411780500 ACRO411781000
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Appearance: Light yellow to light orange Powder
Vzorec: C₆H₈N₂O₃S
MW: 188.20 g/mol
Bod tání: 285 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00480958
CAS číslo: 854689-07-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %