Tisk…
Hydrazine acetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411750250 411750050
ACRO411750250EA 6550 CZK
ACRO411750250 ACRO411750050
Hydrazine acetate 97%
Hydrazine acetate
Appearance: White to yellow Adhering powder or crystals
Vzorec: H₂NNH₂·CH₃CO₂H
MW: 92.098 g/mol
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013141
CAS číslo: 7335-65-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %