Tisk…
Guanylurea sulphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dicyandiamidine Sulphate
411140250 411141000 411145000
ACRO411140250EA 1870 CZK
ACRO411140250 ACRO411141000 ACRO411145000
Guanylurea sulphate 98%
Guanylurea sulphate
CAS No.: 591-01-5
Vzorec: C₂H₈N₄O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035565
CAS číslo: 591-01-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)