Tisk…
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
409922500 409920010 409920051
ACRO409922500EA 2940 CZK
ACRO409922500 ACRO409920010 ACRO409920051
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 98% stabilised
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198.21 g/mol
Bod varu: 98…100 °C (5 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1.05 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008590
CAS číslo: 97-90-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ