Tisk…
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Bromoisovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Bromo-3-methylbutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-bromo-3-methylbutanoate, Ethyl 2-Bromo-3-methylbutyrate
409790100 409790500
ACRO409790100EA 2330 CZK
ACRO409790100 ACRO409790500
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Ethyl-2-bromoisovalerate
CAS No.: 609-12-1
Vzorec: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.08 g/mol
Bod varu: 77 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026855
CAS číslo: 609-12-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %