Tisk…
Dimethylthiocarbamoyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
408610250 408611000
ACRO408610250EA 2590 CZK
ACRO408610250 ACRO408611000
Dimethylthiocarbamoyl chloride 99%
Dimethylthiocarbamoyl chloride
Appearance: Yellow Crystals or low melting crystalline solid
Vzorec: C₃H₆ClNS
Bod varu: 63…65 °C (,2mbar)
Bod tání: 42…43 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004919
CAS číslo: 16420-13-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystals or low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Appearance of solution (10% in CHCl3) clear faint yellow to yellow