Tisk…
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine 89% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
408430010 408432500
ACRO408430010EA 5450 CZK
ACRO408430010 ACRO408432500
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine 89% tech.
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Vzorec: C₂₀H₄₃N
Bod varu: 347 °C (760 mmHg)
Bod tání: 15…20 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048496
CAS číslo: 124-28-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥84 % (C18)
Titration ≥95 % (Tertiary amine (MW 297))