Tisk…
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
408110100 408110025
ACRO408110100EA 5960 CZK
ACRO408110100 ACRO408110025
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt 97%
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acidsodium salt
CAS No.: 845-46-5
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃O₂Na
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020350
CAS číslo: 845-46-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
Visual transition interval from pH 1.0 (red) to pH 3.0 (yellow)