Tisk…
Diethyl iminodiacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
407320250 407321000 407320050
ACRO407320250EA 4560 CZK
ACRO407320250 ACRO407321000 ACRO407320050
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Bod varu: 248 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041925
CAS číslo: 6290-05-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %