Tisk…
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% vodný roztok tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diethylenetriaminepentaacetic Acid Pentasodium Salt
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 2740 CZK
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% vodný roztok tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 503,26 g/mol
Bod varu: 106 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,29 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051016
CAS číslo: 140-01-2
UN: 3267
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %