Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
406440250
406441000
ACRO406440250EA
5810
CZK
ACRO406440250
ACRO406441000
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec:
C₁₅H₁₅NS₂ Bod tání: 183…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014470 CAS číslo: 14726-36-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 188 °C |
Assay | ≥94 % (ex Zn) |