Tisk…
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethodin, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine 2-hydroxypropanoate hydrate, Ethacridine lactate salt, Acrinol Monohydrate
406380100 406380050 406381000
ACRO406380100EA 1860 CZK
ACRO406380100 ACRO406380050 ACRO406381000
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Vzorec: C₁₈H₂₃N₃O₅
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149646
CAS číslo: 6402-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %