Tisk…
Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
406300050 406305000
ACRO406300050EA 784 CZK
ACRO406300050 ACRO406305000
Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Diacetin
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₇H₁₂O₅
Bod varu: 280 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,1875 g/cm³
Bod vzplanutí: 141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008717
CAS číslo: 25395-31-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥45 %