Tisk…
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
405080050 405080010
ACRO405080050EA 3900 CZK
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Vzorec: C₅H₃ClOS
MW: 146,59 g/mol
Bod varu: 94 °C (18 mmHg)
Hustota: 1,376 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047090
CAS číslo: 7283-96-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %