5(6)-Carboxyfluorescein
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
404100050
404105000
ACRO404100050EA
4670
CZK
ACRO404100050
ACRO404105000
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Appearance: Orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Vzorec:
C₄₂H₂₄O₁₄ MW: 752.63 g/mol Bod tání: 275 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151081 CAS číslo: 72088-94-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Molar absorption coefficient | ≥72000 l/(mol.cm) (at Lamda max 492 nm, in 0.01N NaOH) |