Tisk…
N-tert-Butylacrylamide 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
403451000 403455000
ACRO403451000EA 3480 CZK
ACRO403451000 ACRO403455000
N-tert-Butylacrylamide 97%, pure
N-tert-Butylacrylamide
Appearance: White to off-white Powder and/or chunks
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00026271
CAS číslo: 107-58-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
GC ≥96.0 %