Tisk…
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
403220010 403220050
ACRO403220010EA 3900 CZK
ACRO403220010 ACRO403220050
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS No.: 14337-53-2
Vzorec: C₁₅H₁₇BrN₄O
Bod tání: 155…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006255
CAS číslo: 14337-53-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to dark red to purple red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %