Tisk…
3-Bromobutanone 95% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
402910050 402910010
ACRO402910050EA 3440 CZK
ACRO402910050 ACRO402910010
3-Bromobutanone 95% stabilised
3-Bromobutanone
Vzorec: H₃CC(O)BrCHCH₃
MW: 151
Bod varu: 36 °C (11 mmHg)
Hustota: 1.438 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013538
CAS číslo: 814-75-5
UN: 2920
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % magnesium oxide