Tisk…
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
402490010 402492500 402490100
ACRO402490010EA 2000 CZK
ACRO402490010 ACRO402492500 ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₂₄H₃₈O₄
Bod varu: 400 °C (760 mmHg)
Bod tání: –67 °C
Hustota: 0,984 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00072256
CAS číslo: 6422-86-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %