Tisk…
Leuco malachite green, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
402110050 402110250
ACRO402110050EA 1920 CZK
ACRO402110050 ACRO402110250
Leuco malachite green, pure
Leuco malachite green
Appearance: White to light green to light brown to light blue Powder
Vzorec: C₂₃H₂₆N₂
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008315
CAS číslo: 129-73-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light green to light brown to light blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TMS 0.03 %