Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
402070050
402075000
ACRO402070050EA
728
CZK
ACRO402070050
ACRO402075000
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate 97%
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Vzorec:
C₂₅H₄₆ClN Bod tání: 54…58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149967 CAS číslo: 122-18-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (on anhydrous substance) |
Water | ≤10 % (K.F.) |